Imprimer
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(2-chloroethyl)pyrrolidin-2-one, N-(beta-chloroethyl)-pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 1-(2-chloroethyl)-
OR943554-1G OR943554-250MG
APOSOR943554-1GEA 85.7 EUR
APOSOR943554-1G APOSOR943554-250MG
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone
Formule: C₆H₁₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00169064
Numéro CAS: 51333-90-5