Imprimer
4,4'-Oxybis(1,4-phenylene)diboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9433-250MG OR9433-1G
APOSOR9433-250MGEA 255 EUR
APOSOR9433-250MG APOSOR9433-1G
4,4'-Oxybis(1,4-phenylene)diboronic acid 97%
4,4'-Oxybis(1,4-phenylene)diboronic acid
Formule: C₁₂H₁₂B₂O₅
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00433207
Numéro CAS: 19014-29-0