Imprimer
2-Bromocyclohexanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR943232-1G OR943232-5G
APOSOR943232-1GEA 190 EUR
APOSOR943232-1G APOSOR943232-5G
2-Bromocyclohexanone 95%
2-Bromocyclohexanone
Formule: C₆H₉BrO
Poids moléculaire: 177.04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 822-85-5