5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₁₁NO₃ Point de fusion: 192…194 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00207656 Numéro CAS: 39629-86-2 |