Imprimer
3-Amino-4-bromo-5-methylpyrazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Bromo-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
OR943162-1G OR943162-25G OR943162-5G
APOSOR943162-1GEA 30.6 EUR
APOSOR943162-1G APOSOR943162-25G APOSOR943162-5G
3-Amino-4-bromo-5-methylpyrazole 98%
3-Amino-4-bromo-5-methylpyrazole
Formule: C₄H₆BrN₃
Point de fusion: 117…122 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03412169
Numéro CAS: 1780-72-9