Imprimer
2-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)acetic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR943139-1G OR943139-500MG
APOSOR943139-1GEA 754 EUR
APOSOR943139-1G APOSOR943139-500MG
2-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)acetic acid 95%
2-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)acetic acid
Formule: C₉H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834895
Numéro CAS: 1048913-13-8