Imprimer
N-(Triphenylmethyl)-DL-serine methyl ester 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-(Triphenylmethyl)-DL-serine Methyl Ester, N-Trityl-DL-serine Methyl Ester, Trt-DL-Ser-OMe, Methyl 3-hydroxy-2-(tritylamino)propanoate
OR943085-25G OR943085-5G
APOSOR943085-25GEA 468 EUR
APOSOR943085-25G APOSOR943085-5G
N-(Triphenylmethyl)-DL-serine methyl ester 98%
N-(Triphenylmethyl)-DL-serine methyl ester
Formule: C₂₃H₂₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00583950
Numéro CAS: 13515-76-9