Imprimer
6-tert-Butyl-o-crésol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(tert-Butyl)-6-methylphenol, 2-tert-Butyl-6-methylphenol
OR942617-25G OR942617-100G OR942617-500G
APOSOR942617-25GEA 132 EUR
APOSOR942617-25G APOSOR942617-100G APOSOR942617-500G
6-tert-Butyl-o-crésol 95%
6-tert-Butyl-o-crésol
Formule: C₁₁H₁₆O
Poids moléculaire: 164.25
Point d'ébullition: 227
Densité: 0.967
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002239
Numéro CAS: 2219-82-1