Imprimer
1,1-Cyclopentanediacetic anhydride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR942532-1G OR942532-5G
APOSOR942532-1GEA 73 EUR
APOSOR942532-1G APOSOR942532-5G
1,1-Cyclopentanediacetic anhydride 95%
1,1-Cyclopentanediacetic anhydride
Formule: C₉H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006678
Numéro CAS: 5662-95-3