Imprimer
3-Methylthioazetidine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Azetidine-3-thiol hydrochloride
OR942426-1G OR942426-5G
APOSOR942426-1GEA 364 EUR
APOSOR942426-1G APOSOR942426-5G
3-Methylthioazetidine hydrochloride 95%
3-Methylthioazetidine hydrochloride
Formule: C₄H₁₀ClNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17015916
Numéro CAS: 179337-60-1