Imprimer
3-(1-Pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-(Pyrrolidin-1-ylsulphonyl)phenyl)boronic acid
OR9418-1G OR9418-10G OR9418-5G
APOSOR9418-1GEA 114 EUR
APOSOR9418-1G APOSOR9418-10G APOSOR9418-5G
3-(1-Pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
3-(1-Pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formule: C₁₀H₁₄BNO₄S
Point de fusion: 127…129 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07783851
Numéro CAS: 871329-61-2