Imprimer
4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR941750-25G OR941750-5G
APOSOR941750-25GEA 80.1 EUR
APOSOR941750-25G APOSOR941750-5G
4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone 95%
4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone
Formule: C₆H₈O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059957
Numéro CAS: 28664-35-9