4-tert-Butyl-o-cresol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₆O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00020047 Numéro CAS: 98-27-1 |