Imprimer
Moc-Val-OH 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR940937-25G OR940937-100G
APOSOR940937-25GEA 24.4 EUR
APOSOR940937-25G APOSOR940937-100G
Moc-Val-OH 95%
Moc-Val-OH
Formule: C₇H₁₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12795357
Numéro CAS: 74761-42-5