Ethylene glycol mono-tert-butyl ether 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₁₄O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00059004 Numéro CAS: 7580-85-0 |