Imprimer
6-Methyl-1,3-benzoxazole-2(3H)-thione 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-Methyl-3H-benzooxazole-2-thione
OR940696-1G OR940696-5G
APOSOR940696-1GEA 59.6 EUR
APOSOR940696-1G APOSOR940696-5G
6-Methyl-1,3-benzoxazole-2(3H)-thione 95%
6-Methyl-1,3-benzoxazole-2(3H)-thione
Formule: C₈H₇NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00175644
Numéro CAS: 23417-29-0