Imprimer
2-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR940693-1G OR940693-5G
APOSOR940693-1GEA 63.8 EUR
APOSOR940693-1G APOSOR940693-5G
2-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
2-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₄N₂O₃
Poids moléculaire: 164.1200 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234257
Numéro CAS: 28177-79-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III