3-Méthoxybutyle acétate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₁₄O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043928 Numéro CAS: 4435-53-4 |