Imprimer
7-Amino-4-méthylcoumarine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9400-1G OR9400-25G OR9400-5G
APOSOR9400-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9400-1G APOSOR9400-25G APOSOR9400-5G
7-Amino-4-méthylcoumarine
7-Amino-4-méthylcoumarine
Formule: C₁₀H₉NO₂
Point de fusion: 223…226 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006868
Numéro CAS: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8