Imprimer
Sorbic chloride 80%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR939977-1G OR939977-5G
APOSOR939977-1GEA 0 EUR
APOSOR939977-1G APOSOR939977-5G
Sorbic chloride 80%
Sorbic chloride
Formule: C₆H₇ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045227
Numéro CAS: 2614-88-2