Imprimer
N-Allyl-N-tert-butylamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR939901-25G OR939901-5G
APOSOR939901-25GEA 214 EUR
APOSOR939901-25G APOSOR939901-5G
N-Allyl-N-tert-butylamine 95%
N-Allyl-N-tert-butylamine
Formule: C₇H₁₅N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 16486-68-3