5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₈BrNO₃S Point de fusion: 151…153 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06808831 Numéro CAS: 23095-14-9 |