Imprimer
2,4,6-Trimethylpyridin-3-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR939891-1G OR939891-250MG OR939891-500MG
APOSOR939891-1GEA 560 EUR
APOSOR939891-1G APOSOR939891-250MG APOSOR939891-500MG
2,4,6-Trimethylpyridin-3-amine 95%
2,4,6-Trimethylpyridin-3-amine
Formule: C₈H₁₂N₂
Poids moléculaire: 136.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05257015
Numéro CAS: 51467-70-0