Imprimer
(+)-Limonene 1,2-epoxide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (4R)-1,2-Epoxy-p-menth-8-ene
OR939871-100G OR939871-25G OR939871-10G
APOSOR939871-100GEA 401 EUR
APOSOR939871-100G APOSOR939871-25G APOSOR939871-10G
(+)-Limonene 1,2-epoxide 95%
(+)-Limonene 1,2-epoxide
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 203719-54-4