N-Benzyl-N,N'-dimethylethylenediamine 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₈N₂ Poids moléculaire: 178.28 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014856 Numéro CAS: 102-11-4 |