Imprimer
2-(3,5-Dimethoxyphenyl)propan-2-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR939718-1G OR939718-250MG
APOSOR939718-1GEA 97.3 EUR
APOSOR939718-1G APOSOR939718-250MG
2-(3,5-Dimethoxyphenyl)propan-2-ol 95%
2-(3,5-Dimethoxyphenyl)propan-2-ol
Formule: C₁₁H₁₆O₃
Poids moléculaire: 196.24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684175
Numéro CAS: 39507-96-5