Imprimer
(4-Chloro-3-cyanophenyl)boronic acid 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-3-cyanophenylboronic acid, 5-Borono-2-chlorobenzonitrile
OR9397-1G OR9397-5G OR9397-10G
APOSOR9397-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9397-1G APOSOR9397-5G APOSOR9397-10G
(4-Chloro-3-cyanophenyl)boronic acid 97+%
(4-Chloro-3-cyanophenyl)boronic acid
Formule: C₇H₅BClNO₂
Point de fusion: 300…304 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08056360
Numéro CAS: 871332-95-5