Imprimer
3-bromofuran-2,5-dione 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR939690-1G OR939690-5G
APOSOR939690-1GEA 0 EUR
APOSOR939690-1G APOSOR939690-5G
3-bromofuran-2,5-dione 95%
3-bromofuran-2,5-dione
Formule: C₄HBrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005519
Numéro CAS: 5926-51-2