Imprimer
2'-Chloro-4'-nitroacetophenone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR939665-1G OR939665-250MG
APOSOR939665-1GEA 27.3 EUR
APOSOR939665-1G APOSOR939665-250MG
2'-Chloro-4'-nitroacetophenone 95%
2'-Chloro-4'-nitroacetophenone
Formule: C₈H₆ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017340
Numéro CAS: 67818-41-1