Imprimer
1,1-Diisopropoxytriméthylamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N,N,N-Triméthyl-1,1-bis(1-méthylethoxy)amine
OR939612-25G OR939612-5G
APOSOR939612-25GEA 209 EUR
APOSOR939612-25G APOSOR939612-5G
1,1-Diisopropoxytriméthylamine 95%
1,1-Diisopropoxytriméthylamine
Formule: C₉H₂₁NO₂
Point d'ébullition: 79…80 °C
Densité: 0,838 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008879
Numéro CAS: 18503-89-4
UN: 1993
ADR: 3,III