Imprimer
Iodomesitylene diacetate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,4,6-Trimethyl(diacetoxyiodo)benzene, 2,4,6-Trimethyliodobenzene Diacetate, 2-(Diacetoxyiodo)mesitylene
OR939426-1G OR939426-25G OR939426-5G
APOSOR939426-1GEA 0 EUR
APOSOR939426-1G APOSOR939426-25G APOSOR939426-5G
Iodomesitylene diacetate 98%
Iodomesitylene diacetate
Formule: C₁₃H₁₇IO₄
Poids moléculaire: 364.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674196
Numéro CAS: 33035-41-5