Imprimer
(Triméthylsilyl)acétate de méthyle 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (Trimethylsilyl)acetic acid methyl ester
OR939403-25G OR939403-5G
APOSOR939403-25GEA 237 EUR
APOSOR939403-25G APOSOR939403-5G
(Triméthylsilyl)acétate de méthyle 95%
(Triméthylsilyl)acétate de méthyle
Formule: C₆H₁₄O₂Si
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2916-76-9