Imprimer
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR939289-1G OR939289-250MG
APOSOR939289-1GEA 134 EUR
APOSOR939289-1G APOSOR939289-250MG
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine 95%
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine
Formule: C₁₀H₁₁N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01693690
Numéro CAS: 28466-62-8