Imprimer
(1R,5S)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR939255-1G OR939255-5G
APOSOR939255-1GEA 264 EUR
APOSOR939255-1G APOSOR939255-5G
(1R,5S)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
(1R,5S)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
Formule: C₇H₁₁NO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD14279165
Numéro CAS: 5632-84-8