Imprimer
BrettPhos palladacycle 3rd generation
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): [(2-Di-cyclohexylphosphino-3,6-dimethoxy-2′,4′,6′- triisopropyl-1,1′-biphenyl)-2-(2′-amino-1,1′ -biphenyl)]palladium(II) methanesulphonate, BrettPhos Pd G3
OR939181-1G OR939181-250MG OR939181-5G
APOSOR939181-1GEA 197 EUR
APOSOR939181-1G APOSOR939181-250MG APOSOR939181-5G
BrettPhos palladacycle 3rd generation
BrettPhos palladacycle 3rd generation
Formule: C₄₈H₆₆NO₅PPdS
Poids moléculaire: 906.50 g/mol
Point de fusion: 150…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22572666
Numéro CAS: 1470372-59-8