Imprimer
cis-1,3-Cyclohexanediol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): cis-1,3-Dihydroxycyclohexane
OR939088-1G OR939088-250MG
APOSOR939088-1GEA 632 EUR
APOSOR939088-1G APOSOR939088-250MG
cis-1,3-Cyclohexanediol 95%
cis-1,3-Cyclohexanediol
Formule: C₆H₁₂O₂
Poids moléculaire: 116.16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 823-18-7