Imprimer
Tetrahydrofuran-3-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR939036-100G OR939036-25G OR939036-5G
APOSOR939036-100GEA 267 EUR
APOSOR939036-100G APOSOR939036-25G APOSOR939036-5G
Tetrahydrofuran-3-carbaldehyde 95%
Tetrahydrofuran-3-carbaldehyde
Formule: C₅H₈O₂
Point d'ébullition: 186 °C
Point de fusion: 33 °C
Densité: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >87 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02101976
Numéro CAS: 79710-86-4