Imprimer
Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): trans-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester
OR939033-1G OR939033-250MG
APOSOR939033-1GEA 371 EUR
APOSOR939033-1G APOSOR939033-250MG
Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 95%
Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate
Formule: C₁₀H₁₄O₄
Poids moléculaire: 198.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 17673-68-6