Imprimer
4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9390-1G OR9390-500MG
APOSOR9390-1GEA 306 EUR
APOSOR9390-1G APOSOR9390-500MG
4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid 95%
4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formule: C₁₁H₁₆BNO₆S
Point de fusion: 270…276 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08056366
Numéro CAS: 871333-02-7