Imprimer
3-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]-1-propanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR938905-1G OR938905-5G
APOSOR938905-1GEA 21.5 EUR
APOSOR938905-1G APOSOR938905-5G
3-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]-1-propanol 95%
3-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]-1-propanol
Formule: C₉H₂₂O₂Si
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00187968
Numéro CAS: 73842-99-6