Imprimer
N-Methyl-N-1-naphthylamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR938798-1G OR938798-5G
APOSOR938798-1GEA 0 EUR
APOSOR938798-1G APOSOR938798-5G
N-Methyl-N-1-naphthylamine 95%
N-Methyl-N-1-naphthylamine
Formule: C₁₁H₁₁N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00972770
Numéro CAS: 2216-68-4