Imprimer
2,4-Dibromobutanoyl chloride, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR938772-1G OR938772-25G OR938772-5G
APOSOR938772-1GEA 79.9 EUR
APOSOR938772-1G APOSOR938772-25G APOSOR938772-5G
2,4-Dibromobutanoyl chloride, grade Technique
2,4-Dibromobutanoyl chloride
Formule: C₄H₅Br₂ClO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01862994
Numéro CAS: 82820-87-9
UN: 3265
ADR: 8,II