Imprimer
3,3-Dimethylbutylamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR938756-1G OR938756-5G
APOSOR938756-1GEA 179 EUR
APOSOR938756-1G APOSOR938756-5G
3,3-Dimethylbutylamine 95%
3,3-Dimethylbutylamine
Formule: C₆H₁₅N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 15673-00-4