4-(2-Hydroxyéthyl)cyclohexanol (mélange cis- and trans-) 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₁₆O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
74058-21-2 |