Imprimer
4-Bromo-2,6-xylidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2,6-diméthylaniline
OR9386-100G OR9386-1KG OR9386-500G
APOSOR9386-100GEA 27.7 EUR
APOSOR9386-100G APOSOR9386-1KG APOSOR9386-500G
4-Bromo-2,6-xylidine 98%
4-Bromo-2,6-xylidine
Formule: C₈H₁₀BrN
Point d'ébullition: 120 °C/0,2mmHg
Point de fusion: 48…51 °C
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007826
Numéro CAS: 24596-19-8
EINECS: 246-337-9