Imprimer
(±)-3,7-Diméthyl-3-octanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tetrahydrolinalool, 3,7-Dimethyloctan-3-ol, 3,7-Dimethyl-3-octanol
OR938576-100G OR938576-500G
APOSOR938576-100GEA 23.2 EUR
APOSOR938576-100G APOSOR938576-500G
(±)-3,7-Diméthyl-3-octanol 95%
(±)-3,7-Diméthyl-3-octanol
Formule: C₁₀H₂₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004482
Numéro CAS: 78-69-3