Imprimer
2,4-Diméthoxy-1,3,5-triazine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR938544-1G OR938544-5G
APOSOR938544-1GEA 42.2 EUR
APOSOR938544-1G APOSOR938544-5G
2,4-Diméthoxy-1,3,5-triazine 95%
2,4-Diméthoxy-1,3,5-triazine
Formule: C₅H₇N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20257908
Numéro CAS: 1898-72-2