Imprimer
2-(Chloromethyl)-1,2-epoxybutane 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR938507-1G OR938507-250MG OR938507-5G
APOSOR938507-1GEA 203 EUR
APOSOR938507-1G APOSOR938507-250MG APOSOR938507-5G
2-(Chloromethyl)-1,2-epoxybutane 95%
2-(Chloromethyl)-1,2-epoxybutane
Formule: C₅H₉ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 75484-32-1