Imprimer
2-(2-Methoxyphenyl)acetyl chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR938487-250MG OR938487-500MG
APOSOR938487-250MGEA 81.6 EUR
APOSOR938487-250MG APOSOR938487-500MG
2-(2-Methoxyphenyl)acetyl chloride 95%
2-(2-Methoxyphenyl)acetyl chloride
Formule: C₉H₉ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08899364
Numéro CAS: 28033-63-8