Imprimer
(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R)-1-Benzyl-3-cyanopyrrolidine
OR938474-1G OR938474-250MG
APOSOR938474-1GEA 625 EUR
APOSOR938474-1G APOSOR938474-250MG
(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile 95%
(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile
Formule: C₁₂H₁₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09951967
Numéro CAS: 157528-56-8